Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021A83

Bide Pharmatech

(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid

Synonym(e):

(2R)-3-(benzylsulfanyl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C15H21O4N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.4
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021A83 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C15H21NO4S/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-21-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1

Inchi Key

IFVORPLRHYROAA-LBPRGKRZSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen