Merck
BDPH9C021A9E
Bide Pharmatech
1-Cyclobutyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Synonym(e):
1-cyclobutyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9C021A9E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c1-6-8(9(10)13)5-12(11-6)7-3-2-4-7/h5,7H,2-4H2,1H3,(H2,10,13)
Inchi Key
CKQWPRYQRZSFSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)