Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021ACD

Bide Pharmatech

H-Ser(tBu)-OMe.HCl

Synonym(e):

methyl (2S)-2-amino-3-tert-butoxypropanoate hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9C021ACD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H18O3N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.69
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021ACD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C8H17NO3.ClH/c1-8(2,3)12-5-6(9)7(10)11-4;/h6H,5,9H2,1-4H3;1H/t6-;/m0./s1

Inchi Key

PCIABNBULSRKSU-RGMNGODLSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to pale yellow Powder or Crystals

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen