Merck
BDPH9C021ADA
Bide Pharmatech
(S)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid
Synonym(e):
(S)-(1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxypropan-2-yloxy)methylphosphonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021ADA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H14O5N5P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021ADA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H14N5O5P/c10-8-7-9(12-3-11-8)14(4-13-7)1-6(2-15)19-5-20(16,17)18/h3-4,6,15H,1-2,5H2,(H2,10,11,12)(H2,16,17,18)/t6-/m0/s1
Inchi Key
FRPXSOOHWNMLPH-LURJTMIESA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)