Merck
BDPH9C021AFD
Bide Pharmatech
H-D-Lys(Boc)-OtBu.HCl
Synonym(e):
tert-butyl (2R)-2-amino-6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021AFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H31O4N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.87
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021AFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H30N2O4.ClH/c1-14(2,3)20-12(18)11(16)9-7-8-10-17-13(19)21-15(4,5)6;/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19);1H/t11-;/m1./s1
Inchi Key
TZBPQINFXPIRBX-RFVHGSKJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)