Merck
BDPH9C021B13
Bide Pharmatech
(S)-3-(1-Oxo-5-(piperazin-1-yl)isoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride
Synonym(e):
(S)-3-(1-oxo-5-(piperazin-1-yl)isoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H21O3N4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.83
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021B13 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H20N4O3.ClH/c22-15-4-3-14(16(23)19-15)21-10-11-9-12(1-2-13(11)17(21)24)20-7-5-18-6-8-20;/h1-2,9,14,18H,3-8,10H2,(H,19,22,23);1H/t14-;/m0./s1
Inchi Key
CRHGKGZERJKUDG-UQKRIMTDSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)