Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021B15

Bide Pharmatech

3,3-Dimethylcyclobutanol

Synonym(e):

3,3-dimethylcyclobutanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H12O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021B15 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H12O/c1-6(2)3-5(7)4-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3

Inchi Key

OPDWLEDHLKYURY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Danger

pictograms

FlameExclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen