Merck
BDPH9C021B28
Bide Pharmatech
(2S,5S)-5-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid
Synonym(e):
(2S,5S)-5-hydroxy-2-piperidinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021B28 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021B28 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1
Inchi Key
RKEYKDXXZCICFZ-WHFBIAKZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)