Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021B40

Bide Pharmatech

Buta-1,3-dien-1-yl acetate

Synonym(e):

(1E)-1,3-butadienyl acetate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9C021B40 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021B40 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C6H8O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+

Inchi Key

NMQQBXHZBNUXGJ-SNAWJCMRSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen