Merck
BDPH9C021B68
Bide Pharmatech
(1S,2R,4S,5R)-1-Benzyl-2-(hydroxy(quinolin-4-yl)methyl)-5-vinylquinuclidin-1-ium chloride
Synonym(e):
(2R,4S,5R)-1-benzyl-2-(hydroxy(quinolin-4-yl)methyl)-5-vinylquinuclidin-1-ium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021B68 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H29O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.98
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021B68 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C26H29N2O.ClH/c1-2-20-18-28(17-19-8-4-3-5-9-19)15-13-21(20)16-25(28)26(29)23-12-14-27-24-11-7-6-10-22(23)24;/h2-12,14,20-21,25-26,29H,1,13,15-18H2;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,25+,26?,28?;/m0./s1
Inchi Key
FCHYSBWCOKEPNQ-SBVPYAPOSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Beige Powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)