Merck
BDPH9C021B6B
Bide Pharmatech
2,3-Dibromo-6,7-dimethoxynaphthalene
Synonym(e):
2,3-dibromo-6,7-dimethoxynaphthalene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H10O2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.02
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021B6B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H10Br2O2/c1-15-11-5-7-3-9(13)10(14)4-8(7)6-12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
DRAJHZDZSNDNJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)