Merck
BDPH9C021BBB
Bide Pharmatech
N-[(1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Synonym(e):
N-((1S,2S)-2-amino-1,2-diphenylethyl)-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021BBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H15O2N2S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.36
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021BBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H15F3N2O2S/c16-15(17,18)23(21,22)20-14(12-9-5-2-6-10-12)13(19)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,13-14,20H,19H2/t13-,14-/m0/s1
Inchi Key
GIBMTDKHCXCSNA-KBPBESRZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)