Merck
BDPH9C021C30
Bide Pharmatech
4-Formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Synonym(e):
4-formyl-1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021C30 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-5-7(4-11)8(9(12)13)6(2)10(5)3/h4H,1-3H3,(H,12,13)
Inchi Key
FXVSUGBIKIXSGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)