Merck
BDPH9C021C42
Bide Pharmatech
5-Chloro-3-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one
Synonym(e):
5-chloro-3-methyl-2(5H)-furanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.55
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021C42 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H5ClO2/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,4H,1H3
Inchi Key
JPZFLPKQRFRZQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)