Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C021C6E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-12(2,3)15-11(14)10(13)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,13H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Inchi Key
HJLYKRGXTOVWFL-SNVBAGLBSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow liquid or semi-solid or solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
