Merck
BDPH9C021C77
Bide Pharmatech
rel-((2R,3R)-2-Methylpiperidin-3-yl)methanol
Synonym(e):
((2R,3R)-2-methylpiperidin-3-yl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H15O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021C77 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h6-9H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
Inchi Key
DAAYDZZFCLQTFA-RQJHMYQMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)