Merck
BDPH9C021C8B
Bide Pharmatech
Z-Tic-OH
Synonym(e):
(3S)-2-[(benzyloxy)carbonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021C8B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H17O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.34
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021C8B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H17NO4/c20-17(21)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-19(16)18(22)23-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,16H,10-12H2,(H,20,21)/t16-/m0/s1
Inchi Key
YWVQGUBCAUFBCP-INIZCTEOSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)