Merck
BDPH9C021C8C
Bide Pharmatech
4-Amino-1H-pyrazol-3(2H)-one
Synonym(e):
4-amino-1H-pyrazol-3-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H5O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021C8C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c4-2-1-5-6-3(2)7/h1H,4H2,(H2,5,6,7)
Inchi Key
NATMWGYJBMRROQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)