Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C021CBD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C27H37N5OS/c1-3-17-16-32-13-11-18(17)14-25(32)26(31-27(34)30-24-7-5-4-6-22(24)28)20-10-12-29-23-9-8-19(33-2)15-21(20)23/h3,8-10,12,15,17-18,22,24-26H,1,4-7,11,13-14,16,28H2,2H3,(H2,30,31,34)/t17-,18-,22+,24+,25-,26-/m0/s1
Inchi Key
NFEJIKCPWWZIFG-VCACTVQNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
