Merck
BDPH9C021CD0
Bide Pharmatech
H-Ser(tBu)-OH
Synonym(e):
(2S)-2-amino-3-tert-butoxypropanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021CD0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H15O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021CD0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Inchi Key
DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)