Merck
BDPH9C021CDE
Bide Pharmatech
Methyl (S)-2-(aminomethyl)butanoate hydrochloride
Synonym(e):
methyl (S)-2-(aminomethyl)butanoate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021CDE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-5(4-7)6(8)9-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
Inchi Key
VSGXDWSIFCRKJY-JEDNCBNOSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)