Merck
BDPH9C021D0E
Bide Pharmatech
(1S,2S)-N1,N1,N2,N2-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
Synonym(e):
(1S,2S)-N~1~,N~1~,N~2~,N~2~-tetramethyl-1,2-cyclohexanediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021D0E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H22N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021D0E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
Inchi Key
DVDGHRQOLYEZAE-UWVGGRQHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to almost colorless liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)