Merck
BDPH9C021D10
Bide Pharmatech
(S)-N-Boc-2-aminobutylamine
Synonym(e):
tert-butyl (2S)-2-aminobutylcarbamate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H20O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021D10 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-5-7(10)6-11-8(12)13-9(2,3)4/h7H,5-6,10H2,1-4H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Inchi Key
RRCIEECLAFGKTM-ZETCQYMHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)