Merck
BDPH9C021D1E
Bide Pharmatech
(R)-2-(Dimethylamino)propanoic acid
Synonym(e):
(2R)-2-(dimethylamino)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021D1E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-4(5(7)8)6(2)3/h4H,1-3H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Inchi Key
QCYOIFVBYZNUNW-SCSAIBSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)