Merck
BDPH9C021D3D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3S,4R)-3-amino-4-phenylpyrrolidine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-phenyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H22O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021D3D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-9-12(13(16)10-17)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10,16H2,1-3H3/t12-,13+/m0/s1
Inchi Key
UEGLRNLEEDBVTH-QWHCGFSZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)