Fortfahren mit
BDPH9C021D6C
Bide Pharmatech
trans-4-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanamine dihydrochloride
Synonym(e):
(1r,4r)-4-((dimethylamino)methyl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H22N2Cl2
Molekulargewicht:
229.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-11(2)7-8-3-5-9(10)6-4-8;;/h8-9H,3-7,10H2,1-2H3;2*1H/t8-,9-;;
Inchi Key
CGFHCEZSOGYGJR-JZDLBZJVSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)