Fortfahren mit
BDPH9C021D71
Bide Pharmatech
(1S,3R)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Synonym(e):
(1S,3R)-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H14O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.65
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
Inchi Key
BOUHXQPJYJANEO-RIHPBJNCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)