Merck
BDPH9C021DA4
Bide Pharmatech
(S)-2-(5-(Methyl((2-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinazolin-6-yl)methyl)amino)thiophene-2-carboxamido)pentanedioic acid
Synonym(e):
(2S)-2-{[(5-{methyl[(2-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-6-quinazolinyl)methyl]amino}-2-thienyl)carbonyl]amino}pentanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021DA4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H22O6N4S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.49
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021DA4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C21H22N4O6S/c1-11-22-14-4-3-12(9-13(14)19(28)23-11)10-25(2)17-7-6-16(32-17)20(29)24-15(21(30)31)5-8-18(26)27/h3-4,6-7,9,15,22H,1,5,8,10H2,2H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,26,27)(H,30,31)/t15-/m0/s1
Inchi Key
RAHNGCGSCRHQTN-HNNXBMFYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)