Merck
BDPH9C021DCA
Bide Pharmatech
(trans,trans)-4-Propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Synonym(e):
(1s,1'r,4R,4'R)-4-propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021DCA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H30
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.43
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021DCA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H30/c1-3-5-15-8-12-17(13-9-15)16-10-6-14(4-2)7-11-16/h4,14-17H,2-3,5-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17-
Inchi Key
KHDBEDDPFRHGCN-GARHLSDISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or White to Almost white Solid or Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)