Merck
BDPH9C021E01
Bide Pharmatech
bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Synonym(e):
bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H8O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021E01 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H8O/c7-6-2-1-4-3-5(4)6/h4-5H,1-3H2
Inchi Key
HFCMQKFXCMZZMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)