Fortfahren mit
BDPH9C021E06
Bide Pharmatech
Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
Synonym(e):
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H19O5N1I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
655.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C24H19I2NO5/c25-19-9-13(10-20(26)22(19)28)11-21(23(29)30)27-24(31)32-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-10,18,21,28H,11-12H2,(H,27,31)(H,29,30)/t21-/m0/s1
Inchi Key
IKNWCIROCRMKAY-NRFANRHFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder Colour: off white to pale-yellow or gray
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)