Merck
BDPH9C021E4B
Bide Pharmatech
4-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Synonym(e):
4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021E4B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-8-5-9-4-7-6(8)2-3-10-7/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
UPDSOLUKSUHRDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)