Fortfahren mit
BDPH9C021E55
Bide Pharmatech
N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide
Synonym(e):
(2E)-N-(2-fluorophenyl)-3-phenyl-2-propenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H12O1N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H12FNO/c16-13-8-4-5-9-14(13)17-15(18)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-10+
Inchi Key
GFAVMCPSQILRPK-ZHACJKMWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)