Merck
BDPH9C021EA4
Bide Pharmatech
4-((1r,4r)-4-Ethylcyclohexyl)benzoic acid
Synonym(e):
4-(4-ethylcyclohexyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021EA4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.32
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021EA4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H20O2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)13-7-9-14(10-8-13)15(16)17/h7-12H,2-6H2,1H3,(H,16,17)/t11-,12-
Inchi Key
DUJHWZDXZFNEKU-HAQNSBGRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)