Merck
BDPH9C021EB6
Bide Pharmatech
(S)-3-(3-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Synonym(e):
(2S)-3-(3-aminophenyl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C021EB6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H20O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021EB6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8,15H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Inchi Key
IZHOFFXTZQKZCS-NSHDSACASA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)