Merck
BDPH9C021EC9
Bide Pharmatech
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Synonym(e):
(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11N1Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021EC9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12;/h2-6H,13H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Inchi Key
JVLWNYKROJNLAS-FYZOBXCZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)