Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C021ED7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-11(2)8-13(9-14(17)18)16-15(19)20-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13H,8-10H2,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
Inchi Key
NXDHEHGNNDPBNL-ZDUSSCGKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
