Merck
BDPH9C021F1D
Bide Pharmatech
(R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-(2-(dimethylamino)-3-methylbutyl)thiourea
Synonym(e):
(R)-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-(2-(dimethylamino)-3-methylbutyl)thiourea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H21N3S1F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.42
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021F1D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H21F6N3S/c1-9(2)13(25(3)4)8-23-14(26)24-12-6-10(15(17,18)19)5-11(7-12)16(20,21)22/h5-7,9,13H,8H2,1-4H3,(H2,23,24,26)/t13-/m0/s1
Inchi Key
HWIPDTNXZGWVLK-ZDUSSCGKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)