Merck
BDPH9C021F2B
Bide Pharmatech
Methyl 4-(1H-indol-2-yl)benzoate
Synonym(e):
methyl 4-(1H-indol-2-yl)benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021F2B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-19-16(18)12-8-6-11(7-9-12)15-10-13-4-2-3-5-14(13)17-15/h2-10,17H,1H3
Inchi Key
LXPCCNBTEKIKLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)