Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021F31

Bide Pharmatech

tert-Butyl (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-iodobutanoate

Synonym(e):

tert-butyl (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-iodobutanoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H24O4N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021F31 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C13H24INO4/c1-12(2,3)18-10(16)7-9(8-14)15-11(17)19-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,17)/t9-/m1/s1

Inchi Key

FHEMZYHXWAKDML-SECBINFHSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen