Merck
BDPH9C021F48
Bide Pharmatech
(2R,3S,5R)-2-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((dimethylamino)methylene)amino)-4-oxo-1,4-dihydro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite
Synonym(e):
(2R,3S,5R)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-5-(2-(((Z)-(dimethylamino)methylene)amino)-4-hydroxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C44H54O7N7P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
823.93
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021F48 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C44H54N7O7P/c1-30(2)51(31(3)4)59(56-26-12-24-45)58-38-27-40(50-25-23-37-41(50)47-43(48-42(37)52)46-29-49(5)6)57-39(38)28-55-44(32-13-10-9-11-14-32,33-15-19-35(53-7)20-16-33)34-17-21-36(54-8)22-18-34/h9-11,13-23,25,29-31,38-40H,12,26-28H2,1-8H3,(H,47,48,52)/b46-29+/t38-,39+,40+,59?/m0/s1
Inchi Key
HBENOWJVIKVUGF-OLQNVDSXSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)