Merck
BDPH9C021F52
Bide Pharmatech
trans-Methyl 3-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Synonym(e):
methyl 3-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021F52 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)4-2-5(7)3-4;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;1H/t4-,5-;
Inchi Key
BTPCSIFZLLWYTE-BPNVWSNHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)