Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021F82

Bide Pharmatech

(3aR,5R,6S,6aR)-5-((R)-2-Azido-1-hydroxyethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol

Synonym(e):

6-azido-6-deoxy-1,2-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-glucofuranose

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H15O5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021F82 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H15N3O5/c1-9(2)16-7-5(14)6(15-8(7)17-9)4(13)3-11-12-10/h4-8,13-14H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1

Inchi Key

MAJOJEYOMRHMDB-OZRXBMAMSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen