Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021F8E

Bide Pharmatech

(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(trityloxy)butanoic acid

Synonym(e):

(2R)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-(trityloxy)butanoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9C021F8E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C38H33O5N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.68
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021F8E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m1/s1

Inchi Key

QUTREFXHXPNEJN-PGUFJCEWSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen