Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C021F8F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H11BrN2.2ClH/c1-5-3-8(6(2)10)11-4-7(5)9;;/h3-4,6H,10H2,1-2H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
Inchi Key
FPLOVAYGGMBHHZ-ILKKLZGPSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
