Fortfahren mit
BDPH9C02254E
Bide Pharmatech
(R)-3-Amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Synonym(e):
(R)-3-amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.63
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
HHUWUTGRVZJMSM-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)