Fortfahren mit
BDPH9C022AA5
Bide Pharmatech
MEthyl (2s)-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoate
Synonym(e):
methyl (2S)-2-amino-3-(2-furyl)propanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H11O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-11-8(10)7(9)5-6-3-2-4-12-6/h2-4,7H,5,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Inchi Key
RGZJZYPBZXARCU-ZETCQYMHSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Sticky Liquid to Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)