Fortfahren mit
BDPH9C0238CC
Bide Pharmatech
Boc-Oxyma
Synonym(e):
ethyl (E)-2-(((tert-butoxycarbonyl)oxy)imino)-2-cyanoacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O5N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H14N2O5/c1-5-15-8(13)7(6-11)12-17-9(14)16-10(2,3)4/h5H2,1-4H3/b12-7+
Inchi Key
GTIPXWMOYWXFBG-KPKJPENVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Oxyma
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)