Fortfahren mit
BDPH9C0239AD
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethoxy)naphthalene
Synonym(e):
2-(difluoromethoxy)naphthalene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H8O1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H8F2O/c12-11(13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Inchi Key
PHRDBYLNQKVKBB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to off-white solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Difluoromethoxy)naphthalene
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)