Merck
BDPH9C024653
Bide Pharmatech
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Synonym(e):
1-bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H2Cl1Br1F1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.34
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H
Inchi Key
OAVPTVSBHAAKMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)